主要文件
CLS5640500
带 Pyrex® ST 塞子的 Pyrex® 容量瓶
capacity 500 mL
别名:
Corning® 5640
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$348.00
$348.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$348.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$348.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
long
塞子尺寸
19
无菌性
non-sterile
特点
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 5640-500
tol. measuring range
0.20 mL
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度,1mL 和 2mL 的容量为试管形状。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)