主要文件
CLS5360125
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 125 mL
别名:
conical flasks, Corning® 5360
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
18 EA
$356.00
$356.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
18 EA
$356.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$356.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
塞子尺寸
5
无菌性
non-sterile
特点
closure type ground joint or rubber stopper
包装
case of 18
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 5360-125
容量
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)