主要文件
CLS5341500
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 500 mL
别名:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
产品CLS5341500监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
塞子尺寸
7
无菌性
non-sterile
特点
closure type Rubber stopper
包装
case of 1
制造商/商品名称
Corning 5341-500
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)