主要文件
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
别名:
Corning® 4422
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$156.00
$156.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$156.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.43
$156.00
请联系客服了解存货情况
物料
flat bottom flask
narrow-mouth neck
塞子尺寸
6.5
无菌性
non-sterile
特点
cap: no
包装
case of 1 ea
制造商/商品名称
Corning 4422-2XL
容量
2500 mL
一般描述
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)