主要文件
CLS3740M
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 85 mL , to top of siphon
别名:
Corning® 3740
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
价格与库存信息目前不能提供
接合處
female joint ST/NS45/50
male joint ST/NS24/40
製造商/商標名
Corning 3740-M
容量
85 mL , to top of siphon
小室內徑 × 高度
38 mm × 130 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)