主要文件
CLS3296030C
Pyrex® 古氏坩埚,低轮廓,配有滤板
capacity 30 mL, porosity 40-60 μm
别名:
Corning® 32960
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$279.00
$279.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$279.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
$279.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Corning 32960-30C
容量
30 mL
圆盘直径
30 mm
孔径
40-60 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
特别适合将沉淀物在 110°C 干燥为恒定重量的分析工作。也适用于更高的温度,这种情况下建议使用电炉加热。坩埚不能承受温度的突然变化。为了避免应变,温度下降到 250°C 之前不能从炉中取出。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)