主要文件
CLS31770125C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 40-60 μm
别名:
Corning® 31770
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$145.00
$145.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$145.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
$145.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
特点
cap
fritted
包装
case of 1 ea
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Corning 31770-125C
容量
125 mL
直径× 高度
38 mm × 248 mm
孔径
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
12mm diameter fritted cylinder.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)