主要文件
CLS30222L
Pyrex® 刻度量筒,单公制,白色搪瓷刻度
volume 2,000 mL
别名:
Corning® 3022
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$98.30
$98.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$98.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
$98.30
请联系客服了解存货情况
特点
subdivision 20.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3022-2L
tol. measuring range
10.0 mL
体积
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 经"容量"校正
  • 单公制刻度
  • 可拆卸的 PE 缓冲保护器
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)