主要文件
CLS300250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 50 mL
别名:
Corning® 3002
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$93.90
$93.90
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$93.90
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
$93.90
请联系客服了解存货情况
特点
subdivision 1.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3002-50
tol. measuring range
0.25 mL
体积
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Calibrated "to contain".
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)