主要文件
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
别名:
Corning® 3002
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
特点
subdivision 20.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
体积
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Calibrated "to contain".
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)