主要文件
CLS2962500
Pyrex® hydrometer jar
capacity 500 mL
别名:
Corning® 2962
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$317.00
$317.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$317.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41113024
NACRES:
NB.43
$317.00
请联系客服了解存货情况
製造商/商標名
Corning 2962-500
外徑 × 高度
50 mm × 390 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)