主要文件
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
别名:
burettes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$152.00
$152.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$152.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.43
$152.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
特点
subdivision 5 mL
制造商/商品名称
Corning 2094-500
体积测量范围
500 mL, accuracy: 2.5 mL
体积
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 2094
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)