主要文件
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
别名:
glass bottle
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$263.00
$263.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$263.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$263.00
请联系客服了解存货情况
物料
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
接合处
joint ST/NS24/12
特点
cap
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Corning 1684-2024
外径 × 高度
20 mm × 24 mm
容量
4 mL
配件
45
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)