变更视图
1 G
$541.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2
CAS号:
分子量:
136.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
Cc1cccc(CCN)n1
InChI
1S/C8H12N2/c1-7-3-2-4-8(10-7)5-6-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3
InChI key
CDTHKXWPZVCHBX-UHFFFAOYSA-N