变更视图
1 G
$434.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3O2
CAS号:
分子量:
191.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
Nc1cccc(c1)N2C(=O)CNC2=O
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-6-2-1-3-7(4-6)12-8(13)5-11-9(12)14/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)
InChI key
XIUYXOWPYURVSI-UHFFFAOYSA-N