变更视图
1 G
$381.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9FN2
CAS号:
分子量:
176.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
Cc1cc(N)c2cccc(F)c2n1
InChI
1S/C10H9FN2/c1-6-5-9(12)7-3-2-4-8(11)10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
InChI key
RHZQTGHNSDPKJV-UHFFFAOYSA-N