主要文件
CAD7906
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 3 in. × 2.25 mm , ball
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$1,470.00
$1,470.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$1,470.00
About This Item
分類程式碼代碼:
42142609
NACRES:
NB.03
$1,470.00
请联系客服了解存货情况
尺寸
18G
包裝
pkg of 12 ea
長度 × 直徑
3 in. × 2.25 mm , ball
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)