product name
柯因, ≥96.5%
品質等級
化驗
≥96.5%
形狀
powder
顏色
beige
mp
284-286 °C (lit.)
溶解度
0.1 M NaOH: 0.008 g/L
λmax
348 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
InChI 密鑰
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP19A1(1588) , CYP1A2(1544) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211) , Ptgs2(19225)
rat ... Gabra2(29706)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 白杨素已被用于研究 大肠杆菌中生物类黄酮抑制ATP合成酶的作用。
- 它已被用于研究白杨素对AGS细胞(人胃癌细胞)系中eIF4E(真核翻译起始因子4E)表达的影响。
- 它已被用于研究白杨素对人卵巢癌细胞的作用。
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。