Merck
C72900
Sigma-Aldrich
5-氯戊酸
98%
别名:
5-氯正戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)4COOH
CAS号:
分子量:
136.58
Beilstein:
1745183
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)