Merck
C68539
Sigma-Aldrich
3-氯-2,2-二甲基丙酸
99%
别名:
β-氯特戊酸, 3-氯特戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C(CH3)2COOH
CAS号:
分子量:
136.58
Beilstein:
1747015
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
crystals
沸点
215 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)