Merck
C58606
Sigma-Aldrich
5-氯-2-硝基苯甲醚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)OCH3
CAS号:
分子量:
187.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
70-72 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)