Merck
C49607
Sigma-Aldrich
4-氯汞苯甲酸
别名:
4-氯苯甲酸汞, 对氯汞苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClHgC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
357.16
Beilstein:
3662892
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
描述
cysteine active site modifier
mp
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)