主要文件
BR781540
Brand®1.2 ML试管架
rack with grid, polypropylene
别名:
样品储存, 管架, 试管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$180.00
$180.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$180.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.22
$180.00
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
Holds 96 x 1.2 mL tubes
rack with grid
包装
pack of 10 racks
制造商/商品名称
BRAND 781540
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
法律信息
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)