主要文件
BR709133
BRAND®一次性BLAUBRAND®微量移液管,intraEND
tube capacity 50 μL
别名:
intraEND, 微量移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
产品BR709133监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
特點
DE-M marking, To Contain
包裝
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
製造商/商標名
BRAND 709133
長度
32 mm
管容量
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
DE-M marking certified for volumes greater than 5 μl. Volume defined by end-to-end filling. Calibrated to contain (TC, In).
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)