主要文件
BR705926
BRAND® Transferpette® S多通道移液器
capacity (5-50 μL), 12-channel, adjustable volume, M12-50, DE-M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$1,660.00
$1,660.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$1,660.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
$1,660.00
请联系客服了解存货情况
特点
12-channel adjustable volume
包装
case of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 705926
容量
(5-50 μL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Transferpette S 空气置换移液器可让您以符合人体工学的方式高效地工作,无论是移取小体积还是大体积。低操作力和短行程确保轻松移液,即使在长时间移液中也是如此。由于其完美的人体工学设计,Transferpette S 可在任何手部位置提供舒适的抓握,无论您的惯用手是右手还是左手,或是有一双大手还是小手。无需改变您的抓握力,因为微升移液器提供真正的单手操作:设置体积、移液、弹出吸头。体积变化保护戴上手套也很容易操作,并保护您的设定体积免受意外调整。Transferpette S 还具有易校准(Easy Calibration)技术,使校准变得轻而易举。无需工具即可进行校准。兼容性表显示哪些吸头适合哪种设备,这样您始终可以订购正确的移液器吸头。
概述- 单道移液器体积范围: 从0.1 μl 到 10 ml- 多道移液器体积范围: 从 0.5 μl 到300 μl- 短行程和低操作力 通用吸头 - 在 121 μC 下完全高压蒸汽灭菌- 惯用手为右手和左手的用户的单手操作- 体积调节轮、轴上的颜色代码和体积变化保护- 由于多通道移液器上的 O 形圈吸头可轻松插入和弹出- 借助易校准技术无需工具即可轻松校准- 用于从狭窄容器(离心管)中取样的细轴- 操作温度从+15 μC到+40 μC-蒸气压最高达 500 mbar- 粘度最高达 260 mPa s
高效: 单手操作
灵活:适合所有手型的人体工学设计
可靠:体积变化保护可防止意外调整
特点和优势
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)