主要文件
BR701360
BRAND®毡盖,适用于深孔板
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
别名:
样品储存, 毰盖, 深孔板, 配件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
24 EA
$124.00
$124.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
24 EA
$124.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122102
NACRES:
NB.22
$124.00
请联系客服了解存货情况
物料
polyethylene
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
BRAND 701360
尺寸
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
体积
1.1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)