主要文件
BR473500
BRAND®穴窝板
别名:
显微, 穴窝板
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$154.00
$154.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$154.00
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
MA.01
$154.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 473500
洞直径
20-22 mm
尺寸
130 mm × 100 mm × 6 mm
相关类别
一般描述
钠钙玻璃穴窝板,有12个直径为20-22 mm穴窝。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)