主要文件
BR36248
BRAND®量瓶
capacity 250 mL, GL 25
别名:
PFA, 塑料, 容量瓶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$388.00
$388.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$388.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$388.00
请联系客服了解存货情况
物料
PFA
特点
accuracy class A
包装
pack of 1
制造商/商品名称
BRAND 36248
容量
250 mL
配件
GL 25
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)