主要文件
BR31762
BRAND®SILBERBRAND B级玻璃量筒,高型
volume 1000 mL
别名:
SILBERBRAND, 刻度量筒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass 3.3
特点
subdivision 10 mL
制造商/商品名称
BRAND 31762
体积测量范围
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)