主要文件
BR28205
BRAND®粗棉纱
degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
别名:
BLAUBRAND®, ETERNA, 刻度移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$254.00
$254.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 KG
$254.00
About This Item
分類程式碼代碼:
42141501
NACRES:
NB.04
$254.00
请联系客服了解存货情况
特點
degreases cotton wool
製造商/商標名
BRAND 28205
一般說明
棉塞可能会延长排液时间,因此可能会影响测量精度。在使用需要用棉塞机塞上棉塞的移液管的测试中,测试结果在所示的误差极限之内。
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)