主要文件
BR23718
BRAND®备用滴定管,适用于自动滴定管,Dr. Schilling刻度
size 50 mL, clear
别名:
Dr. Schilling刻度, SILBERBRAND, 滴定管, 自动滴定管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.43
物料
AR-Glass
clear
描述
SILBERBRAND
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 23718
长度
580 mm
尺寸
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)