主要文件
BR23715
BRAND®备用滴定管,适用于自动滴定管,Dr. Schilling刻度
size 15 mL, clear
别名:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$75.50
$75.50
预计发货时间2025年2月27日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$75.50
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
$75.50
预计发货时间2025年2月27日详情
材料
AR-Glass
clear
描述
SILBERBRAND
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 23715
長度
330 mm
尺寸
15 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)