Merck
BR153105
BRAND®管接头,X型
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
别名:
管件, 管接头
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40183110
材料
polypropylene
特點
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
包裝
pack of 20 ea
製造商/商標名
BRAND 153105
長度
26 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG