主要文件
BR144640
BRAND® BISTABIL®磨砂玻璃塞,锥形接头
joint: ST/NS 34/35
别名:
BRAND® BISTABIL®磨砂玻璃塞,锥形接头塞, 塞子, 锥形接头塞
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$24.80
$24.80
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$24.80
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.51
$24.80
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS34/35
描述
hexagonal grip
hollow
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 144640
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
DIN 12252,空心,带滴液尖和六角把手。
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)