主要文件
BR144520
BRAND®锥形接头塞,硅硼玻璃
joint: ST/NS 14/23, solid
别名:
塞子, 锥形接头塞
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$13.00
$13.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$13.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.51
$13.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
接合处
joint: ST/NS14/23
描述
octagonal grip
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 144520
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)