主要文件
BR144382
BRAND®塞子
red rubber, H 20 mm, top diam. 12 mm
别名:
塞子
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 EA
$28.50
$28.50
预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
25 EA
$28.50
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.35
$28.50
预计发货时间2025年4月28日详情
物料
red rubber
包装
pack of 25 ea
制造商/商品名称
BRAND 144382
高度
20 mm
底部直径
8 mm
顶部直径
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)