主要文件
BR143848
BRAND®高纯度PFA清洗瓶
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
别名:
PFA, 塑料, 洗瓶, 瓶子
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$194.00
$194.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$194.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103209
NACRES:
NB.17
$194.00
请联系客服了解存货情况
物料
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
接合处
Joints threaded neck (GL 25)
特点
label no label
vented
with cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 143848
容量
250 mL
直径× 高度
61 mm × 157 mm
配件
GL 25 narrow neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)