主要文件
BR137636
BRAND®磁性搅棒,PTFE,十字头
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
别名:
PTFE, 磁性搅棒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122401
NACRES:
NB.72
产品BR137636监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
PTFE-coated
crosshead
制造商/商品名称
BRAND 137636
高度 × 直径
12 mm × 30 mm
长度
30 mm
直径
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Steady spinning position. Excellent stirring action.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)