主要文件
BR130422
BRAND®方瓶,带防篡改螺口盖,PE-HD
capacity 1000 mL, wide-neck
别名:
塑料, 方瓶, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
square bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
wide-neck
接合处
Joints threaded neck (GL54)
特点
with cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 130422
长度 × 高度
85 mm × 210 mm
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Translucent. Screw cap with sealing cone, PP, blue, with cadmium-free pigments. Tamper-proof closure with press-off retaining ring. Space-saving square base.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)