主要文件
BR130260
BRAND®Schilling款滴定管的瓶子
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
别名:
滴定管, 瓶子, 紧凑型滴定管, 配件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$13.00
$13.00
预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$13.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.01
$13.00
预计发货时间2025年4月21日详情
物料
amber
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
特点
cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 130260
直径× 高度
94 mm × 212 mm
尺寸
1000 mL
相关类别
一般描述
配有螺口盖和管套
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)