主要文件
BR122574
BRAND®实验室瓶子,有刻度和螺口盖
capacity 10000 mL
别名:
实验室瓶子, 玻璃, 瓶子
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$502.00
$502.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$502.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$502.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
接合处
Joints threaded neck (GL 45)
无菌性
non-sterile
特点
autoclavable
graduations
with cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 122574
容量
10000 mL
直径× 高度
234 mm × 412 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)