主要文件
BR110710
BRAND®研钵和杵,带支脚 / 倾口
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
别名:
研钵
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
物料
melamine formaldehyde
特点
autoclavable at 121°C
制造商/商品名称
BRAND 110710
尺寸
150 mm × 90 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)