主要文件
BMSB2410E
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 10 L, AC/DC input 230 V, EuroPlug
别名:
dry bath, block heater
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$2,300.00
$2,300.00
预计发货时间2025年3月14日详情
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$2,300.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.13
$2,300.00
预计发货时间2025年3月14日详情
製造商/商標名
Benchmark Scientific B2410-E
參數
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
浴槽容量
10 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
應用
Heating of laboratory liquids in various containers
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)