About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13BN2O3 · HCl
CAS号:
分子量:
244.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
SMILES字符串
OB(O)C1=C(N2CCOCC2)N=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13BN2O3.ClH/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12;/h1-3,13-14H,4-7H2;1H
InChI key
NZWXPZWHSRBZDL-UHFFFAOYSA-N