solid
SMILES 字串
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(NC(OC(C)(C)C)=O)N=C2
InChI
1S/C16H25BN2O4/c1-14(2,3)21-13(20)19-12-9-8-11(10-18-12)17-22-15(4,5)16(6,7)23-17/h8-10H,1-7H3,(H,18,19,20)
InChI 密鑰
USZVCDRKIVKICD-UHFFFAOYSA-N