变更视图
1 G
$3,140.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrIN3
CAS号:
分子量:
323.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
Brc1cnc2c(I)n[nH]c2c1
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
QYKRPCLDVYDBLC-UHFFFAOYSA-N