主要文件
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
别名:
Kit for Non-Aqueous Reference Electrode
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$530.00
$530.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$530.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
$530.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
一般說明
Kit includes:
  • Non-Aqueous Reference Electrode (1) - BASMF1085
  • 1g Silver Nitrate (1)
  • 1/8" chunks CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink (1/pk) - BASMF2064
  • Reference Electrode O-ring (1)
Non-Aqueous Reference Electrode Kit- Ag/Ag+
法律資訊
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)