Merck
B94004
Sigma-Aldrich
二仲丁基双硫
technical grade, 90%
别名:
二仲丁基二硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C2H5CH(CH3)]2S2
CAS号:
分子量:
178.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter