Merck
B91757
Sigma-Aldrich
tert-Butylcyclohexane
≥99%
别名:
2-Cyclohexyl-2-methylpropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)C(CH3)3
CAS号:
分子量:
140.27
Beilstein:
1900578
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
5 mmHg ( 37.7 °C)
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
167 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)