Merck
B23077
Sigma-Aldrich
苄基-4-羟基苯酮
97%
别名:
4′-羟基脱氧安息香, 苯甲基对羟基苯基酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$130.00
$130.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$130.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2COC6H4OH
CAS号:
分子量:
212.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$130.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
InChI key
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)